Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isonicotinoyl chloride hydrochloride |
| Punto de fusión | 153.0°C to 161.0°C |
| Color | De beige a blanco |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 96% min. (Argentometry) |
| Envase | Frasco de plástico |
| Cantidad | 25 g |
| Beilstein | 22, 46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 178.02 |
| Porcentaje de pureza | 97% |
| Mostrar más |
RU– Solo para uso en investigación