Learn More
Ácido isonicotínico-d4, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isonicotinic Acid-d4 |
| CAS | 53907-55-4 |
| Fórmula molecular | C6 D4 H N O2 |
| Cantidad | 0.5 g |
| Sinónimo | 4-Pyridine-2,3,5,6-d4-carboxylic acid (9 CI), Isonicotinic-d4 Acid, Isonicotinic-D4 Acid, Pyridine-4-carboxylic acid-d4, Isonicotinic acid-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C6H5NO2/c8-6(9)5-1-3-7-4-2-5/h1-4 H,(H,8,9)/i1D,2 D,3 D,4 D |
| SMILES | [2 H]c1nc([2 H])c([2 H])c(C(=O)O)c1[2 H] |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,3,5,6-tetradeuteriopiridina-4-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 127.1341 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 127.0571 g/mol |
| Mostrar más |