Learn More
Ácido isonicotínico, TRC
Código de producto. 30397301
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30397301 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30397301 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI8217605G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyridine-4-carboxylic Acid (Isonicotinic Acid)
CAS 55-22-1
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C6 H5 N O2
Cantidad 5 g
Sinónimo Pyridine-4-carboxylic Acid, Nicotinic Acid Imp. E (EP), Isonicotinic Acid, Pyridine-4-carboxylic Acid, Nicotinic Acid Imp. E (EP), Isonicotinic Acid, Isoniazid Impurity A, Nicotinic Acid Impurity E
Fórmula InChI InChI=1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-1-3-7-4-2-5/h1-4H,(H,8,9)
SMILES OC(=O)c1ccncc1
Nombre IUPAC ácido piridina-4-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 123.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.032
Porcentaje de pureza >95