Learn More
Hidrazida de ácido isonicotínico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10744251 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Unit Size:
100 g
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase Unit Size
10744251 500 g Frasco de plástico 500 g
10225120 5 g Frasco de vidrio 5 g
10607472 100 g Frasco de plástico 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10744251 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 122605000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    168.00€
    151.65€ / 500 g
    Ahorro 16.35€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 54-85-3 | C6H7N3O | 137.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 54-85-3
Fórmula molecular C6H7N3O
Peso molecular (g/mol) 137.14
Número MDL MFCD00006426
Clave InChI QRXWMOHMRWLFEY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isoniazid, isonicotinic acid hydrazide, isonicotinohydrazide, rimifon, isoniazide, nydrazid, isonicotinic hydrazide, laniazid, isonicotinylhydrazine, andrazide
PubChem CID 3767
ChEBI CHEBI:6030
Nombre IUPAC piridina-4carbohidracida
SMILES C1=CN=CC=C1C(=O)NN
Specifications
Nombre del producto químico o material Isonicotinic acid hydrazide
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 171°C to 173°C
Color De incoloro a blanco
Pérdida por secado 0.5% max. (1 g, 105°C)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de plástico
Cantidad 500 g
Beilstein 22, I, 504
Índice Merck 15, 5232
Información de solubilidad Solubility in water: 14% in water (25 c). Other solubilities: 2% in alcohol (25 c),0.1% in chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.14
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Isonicotinic acid hydrazide
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.