Learn More
Ácido de hidrazida isonicotínico, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11463244
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
500 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
100 g
1000 g
50 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11463244 50 g 50 g
11418870 100 g 100 g
11428870 500 g 500 g
11453244 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11463244 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10583.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 54-85-3 | C6H7N3O | 137.142 g/mol
Used for fluorescent HPLC detection of delta 4-3-ketosteroids
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54-85-3
Fórmula molecular C6H7N3O
Peso molecular (g/mol) 137.142
Número MDL MFCD00006426
Clave InChI QRXWMOHMRWLFEY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isoniazid, isonicotinic acid hydrazide, isonicotinohydrazide, rimifon, isoniazide, nydrazid, isonicotinic hydrazide, laniazid, isonicotinylhydrazine, andrazide
PubChem CID 3767
ChEBI CHEBI:6030
Nombre IUPAC pyridine-4-carbohydrazide
SMILES C1=CN=CC=C1C(=O)NN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isonicotinic acid hydrazide
Punto de fusión 169°C to 174°C
Cantidad 50 g
Beilstein 119374
Sensibilidad Air Sensitive
Índice Merck 14,5186
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.14
Porcentaje de pureza ≥98%