Learn More
Ácido isonicotinico-d4, TRC
Código de producto. 30180111
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30180111 25 mg 25 miligramos
30180127 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30180111 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI82176225MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53907-55-4
Fórmula molecular C6 D4 H N O2
Peso molecular (g/mol) 127.1341
Sinónimo 4-Pyridine-2,3,5,6-d4-carboxylic acid (9CI), Isonicotinic-d4 Acid, Isonicotinic-D4 Acid, Pyridine-4-carboxylic acid-d4, Isonicotinic acid-d4
Nombre IUPAC 2,3,5,6-tetradeuteriopiridina-4-carboxílico
SMILES [2H]c1nc([2H])c([2H])c(C(=O)O)c1[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isonicotinic Acid-d4
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-1-3-7-4-2-5/h1-4H,(H,8,9)/i1D,2D,3D,4D
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.0571