Learn More
Ácido isonicotínico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11946291 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11946291 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
10205120 100 g Frasco de plástico 100 g
10215120 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11946291 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 122590025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 55-22-1 | C6H5NO2 | 123.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55-22-1
Fórmula molecular C6H5NO2
Peso molecular (g/mol) 123.11
Clave InChI TWBYWOBDOCUKOW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isonicotinic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 4-picolinic acid, 4-carboxypyridine, p-pyridinecarboxylic acid, gamma-picolinic acid, gamma-pyridinecarboxylic acid, acide iso-nicotinique, 1,4-dihydroisonicotinic acid, acide iso-nicotinique french
PubChem CID 5922
ChEBI CHEBI:6032
Nombre IUPAC ácido piridina-4-carboxílico
SMILES C1=CN=CC=C1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isonicotinic acid
Punto de fusión 310°C to 315°C
Color Crema
Punto de ebullición 260°C (15.0 mmHg)
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de plástico
Cantidad 2.5 kg
Beilstein 22,45
Índice Merck 15,5233
Información de solubilidad Solubility in water: 5.2g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in benzene,ether and,boiling alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.11
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Isonicotinic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Isonicotinic acid