Learn More
Ácido isonicotínico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10205120 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10205120 100 g Frasco de plástico 100 g
10215120 500 g Frasco de plástico 500 g
11946291 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10205120 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 122591000
Promoción mensual de productos químicos
Usar código promocional 28093
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 55-22-1 | C6H5NO2 | 123.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55-22-1
Fórmula molecular C6H5NO2
Peso molecular (g/mol) 123.11
Clave InChI TWBYWOBDOCUKOW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isonicotinic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 4-picolinic acid, 4-carboxypyridine, p-pyridinecarboxylic acid, gamma-picolinic acid, gamma-pyridinecarboxylic acid, acide iso-nicotinique, 1,4-dihydroisonicotinic acid, acide iso-nicotinique french
PubChem CID 5922
ChEBI CHEBI:6032
Nombre IUPAC ácido piridina-4-carboxílico
SMILES C1=CN=CC=C1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isonicotinic acid
Punto de fusión 310°C to 315°C
Color Crema
Punto de ebullición 260°C (15.0 mmHg)
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de plástico
Cantidad 100 g
Beilstein 22,45
Índice Merck 15,5233
Información de solubilidad Solubility in water: 5.2g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in benzene,ether and,boiling alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.11
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Isonicotinic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.