Learn More
Ácido isonicotínico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11409266
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11409266 100 g 100 g
11419266 500 g 500 g
11429266 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11409266 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18109.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 55-22-1 | C6H5NO2 | 123.111 g/mol
It acts as an useful isomer of nicotinic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Actúa como un isómero útil de ácido nicotínico.
Solubilidad
Soluble en agua (6 mg/ml) y 2 N NH4OH (5 %). Insoluble en éter, benceno y alcohol hirviendo.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes y agentes reductores. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55-22-1
Fórmula molecular C6H5NO2
Peso molecular (g/mol) 123.111
Número MDL MFCD00006429
Clave InChI TWBYWOBDOCUKOW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isonicotinic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 4-picolinic acid, 4-carboxypyridine, p-pyridinecarboxylic acid, gamma-picolinic acid, gamma-pyridinecarboxylic acid, acide iso-nicotinique, 1,4-dihydroisonicotinic acid, acide iso-nicotinique french
PubChem CID 5922
ChEBI CHEBI:6032
Nombre IUPAC ácido piridina-4-carboxílico
SMILES C1=CN=CC=C1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isonicotinic acid
Punto de fusión ∼310°C (sublimation)
pH 3.0 to 4.0
Punto de ebullición 260°C (15 mmHg)
Cantidad 100 g
Beilstein 109599
Índice Merck 14,5187
Información de solubilidad Soluble in water (6mg/ml),and 2 N NH4OH (5%). Insoluble in ether,benzene,and boiling alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.11
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Isonicotinic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Isonicotinic acid