Learn More
Isonicotinamida, TRC
Código de producto. 30006231
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006231 25 g 25 g
30004258 5 g 5 g
17900515 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30006231 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI82170025G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1453-82-3
Fórmula molecular C6 H6 N2 O
Peso molecular (g/mol) 122.12
Sinónimo Isonicotinamide, 4-Pyridinecarboxamide, Isonicotinamide (6CI,7CI,8CI), 4-(Aminocarbonyl)pyridine, 4-Amidopyridine, 4-Carbamoylpyridine, 4-Pyridinecarboxylic acid amide, Isoniacinamide, Isonicotinic acid amide, NSC 82353, Pyridine-4-carbamide, γ-Pyridinecarboxamide
Nombre IUPAC piridina-4-carboxamida
SMILES NC(=O)c1ccncc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isonicotinamide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6N2O/c7-6(9)5-1-3-8-4-2-5/h1-4H,(H2,7,9)
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.048
Porcentaje de pureza >95%