Learn More
Isonicotinamida, Mikromol™
Descripción
Isonicotinamida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isonicotinamide |
| CAS | 1453-82-3 |
| Nombres de analitos o componentes | Isonicotinamide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C6 H6 N2 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Isonicotinamide, 4-Pyridinecarboxamide, Isonicotinamide (6CI,7CI,8CI), 4-(Aminocarbonyl)pyridine, 4-Amidopyridine, 4-Carbamoylpyridine, 4-Pyridinecarboxylic acid amide, Isoniacinamide, Isonicotinic acid amide, NSC 82353, Pyridine-4-carbamide, gamma-Pyridinecarboxamide, Isoniazid Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H6N2O/c7-6(9)5-1-3-8-4-2-5/h1-4H,(H2,7,9) |
| SMILES | NC(=O)c1ccncc1 |
| Nombre IUPAC | piridina-4-carboxamida |
| Mostrar más |