Learn More
Isonicotinamida, Mikromol™
Código de producto. 17912686
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17912686 25 mg 25 miligramos
17934166 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17912686 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0552.010025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Isonicotinamida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isonicotinamide
CAS 1453-82-3
Nombres de analitos o componentes Isonicotinamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C6 H6 N2 O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Isonicotinamide, 4-Pyridinecarboxamide, Isonicotinamide (6CI,7CI,8CI), 4-(Aminocarbonyl)pyridine, 4-Amidopyridine, 4-Carbamoylpyridine, 4-Pyridinecarboxylic acid amide, Isoniacinamide, Isonicotinic acid amide, NSC 82353, Pyridine-4-carbamide, gamma-Pyridinecarboxamide, Isoniazid Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6N2O/c7-6(9)5-1-3-8-4-2-5/h1-4H,(H2,7,9)
SMILES NC(=O)c1ccncc1
Nombre IUPAC piridina-4-carboxamida
Peso molecular (g/mol) 122.12
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.048 g/mol