Learn More
Isonicotinamida, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11423717
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
250 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
250 g
50 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11423717 50 g 50 g
11438870 100 g 100 g
11433717 250 g 250 g
11448870 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11423717 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18190.18
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 1453-82-3 | C6H6N2O | 122.127 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1453-82-3
Fórmula molecular C6H6N2O
Peso molecular (g/mol) 122.127
Número MDL MFCD00006432
Clave InChI VFQXVTODMYMSMJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isonicotinamide, 4-pyridinecarboxamide, 4-carbamoylpyridine, isonicotinic acid amide, isonicotineamide, gamma-pyridinecarboxamide, pyridine-4-carboxylic acid amide, unii-4h3bh6yx9q, .gamma.-pyridinecarboxamide, 4h3bh6yx9q
PubChem CID 15074
ChEBI CHEBI:6031
Nombre IUPAC piridina-4-carboxamida
SMILES C1=CN=CC=C1C(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isonicotinamide
Punto de fusión 155°C to 158°C
Cantidad 50 g
Beilstein 2173
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.13
Porcentaje de pureza 99%