Learn More
Isonicotinamide, 99%, ACROS Organics™
Código de producto. 10446930 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
25g; frasco de plástico
Código de producto.
10446930 25g; frasco de plástico
1 options
Código de producto. 10446930 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 122580250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isonicotinamide
CAS 1453-82-3
Punto de fusión 155°C to 158°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Fórmula molecular C6H6N2O
Número MDL MFCD00006432
Cantidad 25 g
Beilstein 22, 46
Sinónimo isonicotinamide, 4-pyridinecarboxamide, 4-carbamoylpyridine, isonicotinic acid amide, isonicotineamide, gamma-pyridinecarboxamide, pyridine-4-carboxylic acid amide, unii-4h3bh6yx9q, .gamma.-pyridinecarboxamide, 4h3bh6yx9q
Clave InChI VFQXVTODMYMSMJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CN=CC=C1C(=O)N
Nombre IUPAC piridina-4-carboxamida
Peso molecular (g/mol) 122.127
PubChem CID 15074
ChEBI CHEBI:6031
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.13
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Forma física Crystalline Powder