Learn More
Isonicotinamida-2,3,5,6-d4, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isonicotinamide-2,3,5,6-d4 |
| CAS | 1219799-40-2 |
| Fórmula molecular | C6 2H4 H2 N2 O |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | Isonicotinamide-d4, Isonicotinamide-2,3,5,6-D4, 4-Pyridinecarboxamide-2,3,5,6-d4, 4-(Aminocarbonyl)-2,3,5,6-tetradeuteriopyridine |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C6H6N2O/c7-6(9)5-1-3-8-4-2-5/h1-4 H,(H2,7,9)/i1D,2 D,3 D,4 D |
| SMILES | [2 H]c1nc([2 H])c([2 H])c(C(=O)N)c1[2 H] |
| Nombre IUPAC | 2,3,5,6-tetradeuteriopiridina-4-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 126.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 126.0731 g/mol |
| Mostrar más |