Learn More
Isonicoteína, TRC
Código de producto. 30132720
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132720 25 mg 25 miligramos
30009470 5 mg 5 miligramos
30011494 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132720 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI82167525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 581-50-0
Fórmula molecular C10 H8 N2
Peso molecular (g/mol) 156.18
Nombre IUPAC 2-piridina-3-ilpiridina
SMILES c1ccc(nc1)c2cccnc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isonicoteine
Notas de grado de pureza GC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H8N2/c1-2-7-12-10(5-1)9-4-3-6-11-8-9/h1-8H
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.0687
Porcentaje de pureza >95%