Learn More
Isoniazid, TRC
Código de producto. 30137154
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137154 1 g 1 g
17953255 50 mg 50 miligramos
17993355 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137154 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI8214501G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54-85-3
Fórmula molecular C6 H7 N3 O
Peso molecular (g/mol) 137.14
Sinónimo Isoniazid, 4-Pyridinecarboxylic acid, hydrazide (9CI, ACI), Isonicotinic acid hydrazide (8CI), 4-(Hydrazinocarbonyl)pyridine, 4-Pyridinecarbonylhydrazine, 4-Pyridinecarboxylic hydrazide, 4-Pyridylcarbonylhydrazide, 5015 R.P., [(4-Pyridinylcarbonyl)oxy]hydrazine, Armazid, Armazide, Atcotibine, Cedin, Cotinazin, Dianicotyl, Dinacrin, Ditubin, Eralon, Ertuban, Eutizon, FSR 3, GINK, HIA, Hidranizil, Hidrasonil, Hycozid, Hydrazid, Hyzyd, Ipcazide, Isidrina, Isobicina, Isocaldin, Isocid, Isocotin, Isokin, Isolyn, Isonex, Isoniazid SA, Isoniazide, Isonicid, Isonico, Isonicotan, Isonicotinic acid hydrazyde, Isonicotinic hydrazide, Isonicotinohydrazide, Isonicotinoyl hydrazide, Isonicotinoylhydrazine, Isonidrin, Isonilex, Isonindon, Isonizide, Isotebezid, Isozide, Isozin, Isozyd, Lafepe, Laniazid, Mayambutol, MeSH ID: D007538, Mybasan, Neoteben, Neoxin, Neumandin, Nevin, Niadrin, Nicetal, Nicizina, Niconyl, Nicotibina, Nicotisan, Nicozide, Nidaton, Nidrazid, Nikozid, Niplen, Nitadon, NSC 9659, Nydrazid, Nyscozid, Pelazid, Preparation 6424, Pycazide, Pyricidin, Pyridine-4-carbohydrazide, Pyrizidin, Raumanon, Retozide, Rimicid, Rimifon, Rimiphone, Rimitsid, Robisellin, RU-EF-Tb, Sauterazid, Solonex, T.B. Razide, TB-Vis, Tebecid, Teebaconin, Tekazin, Tibinide, Tibizide, Tisin, Tisiodrazida, Tizide, Tubazid, Tubazide, Tubeco, Tubicon, Tubilysin, Tubomel, Tyvid, Unicozyde, Vazadrine, Vederon, Zidafimia, Zinadon, Zonazide
Nombre IUPAC Piridina-4-carbohidrazida
SMILES NNC(=O)c1ccncc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isoniazid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H7N3O/c7-9-6(10)5-1-3-8-4-2-5/h1-4H,7H2,(H,9,10)
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.0589
Porcentaje de pureza >95%