Learn More
Isoniazida, Mikromol™
Código de producto. 30052021
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30052021 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30052021 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1529.000250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Isoniazida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isoniazid
CAS 54-85-3
Nombres de analitos o componentes Isoniazid
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C6 H7 N3 O
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Isoniazid, pyridine-4-carbohydrazide
Fórmula InChI InChI=1S/C6H7N3O/c7-9-6(10)5-1-3-8-4-2-5/h1-4H,7H2,(H,9,10)
SMILES NNC(=O)c1ccncc1
Nombre IUPAC piridina-4-carbohidrazida
Peso molecular (g/mol) 137.14
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 137,0589 g/mol