Learn More
Isoniazid, MedChemExpress
Código de producto. 16478236
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16478236 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16478236 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0329
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
MedChemExpress Isoniazid (INH) is a prodrug and must be activated by a bacterial catalase-peroxidase enzyme KatG. Isoniazid is bactericidal to rapidly dividing mycobacteria and has anti-tuberculostatic activity.
Isoniazid (INH) is a prodrug and must be activated by a bacterial catalase-peroxidase enzyme KatG. Isoniazid is bactericidal to rapidly dividing mycobacteria and has anti-tuberculostatic activity.
Specifications
Nombre del producto químico o material Isoniazid
Forma física Solid
CAS 54-85-3
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C6H7N3O
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo INH Isonicotinic acid hydrazide Isonicotinic hydrazide
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (364.59 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 33.33 mg/mL (243.04 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=NC=C1)NN
Peso molecular (g/mol) 137.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.14
Porcentaje de pureza 99.68%