Learn More
Isoniazida-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isoniazid-D4 |
| CAS | 774596-24-6 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C6 2H4 H3 N3 O |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | 4-Pyridine-2,3,5,6-d4-carboxylic acid, hydrazide (9CI), 4-Pyridine-2,3,5,6-d4-carboxylic acid hydrazide, Isoniazid-d4, Isoniazid-D4, Isonicotinoyl-d4-hydrazide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H7N3O/c7-9-6(10)5-1-3-8-4-2-5/h1-4H,7H2,(H,9,10)/i1D,2D,3D,4D |
| SMILES | [2H]c1nc([2H])c([2H])c(C(=O)NN)c1[2H] |
| Nombre IUPAC | 2,3,5,6-tetradeuteriopiridina-4-carbohidrazida |
| Peso molecular (g/mol) | 141.16 |
| Mostrar más |