Learn More
Isometronidazol, TRC
Código de producto. 30012195
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012195 1 g 1 g
30004559 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30012195 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI8213401G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 705-19-1
Fórmula molecular C6 H9 N3 O3
Peso molecular (g/mol) 171.15
Sinónimo 2-(2-Methyl-4-nitro-1H-imidazol-1-yl)ethanol, Metronidazole Imp. E (EP), 2-Methyl-4-nitro-1H-imidazole-1-ethanol, 2-Methyl-4-nitroimidazole-1-ethanol, 1-(2-Hydroxyethyl)-2-methyl-4-nitroimidazole, Isometronidazole, Izoklion, Mizonidazole, RP 8979, SC-16427
Nombre IUPAC 2-(2-metil-4-nitroimidazol-1-il)etanol
SMILES Cc1nc(cn1CCO)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2-Methyl-4-nitro-1H-imidazol-1-yl)ethanol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H9N3O3/c1-5-7-6(9(11)12)4-8(5)2-3-10/h4,10H,2-3H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.0644
Porcentaje de pureza >95%