Learn More
Isometronidazol-D4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isometronidazole-D4 |
| CAS | 2469037-64-5 |
| Fórmula molecular | C6 D4 H5 N3 O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 2-(2-Methyl-4-nitro-1H-imidazol-1-yl)ethanol-1,1,2,2-D4, Isometronidazole-d4 (hydroxyethyl-d4), 2-Methyl-4-nitroimidazole-1-ethanol-1,1,2,2-d4, 1-(2-Hydroxyethyl-d4)-2-methyl-4-nitroimidazole |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H9N3O3/c1-5-7-6(9(11)12)4-8(5)2-3-10/h4,10H,2-3H2,1H3/i2D2,3D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])n1cc(nc1C)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 1,1,2,2-tetradeuterio-2-(2-metil-4-nitroimidazol-1-il)etanol |
| Peso molecular (g/mol) | 175.1786 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 175.0895 |