Learn More
Maleato de isometepteno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isometheptene Maleate |
| CAS | 51277-00-0 |
| Fórmula molecular | C9 H19 N . C4 H4 O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | N,6-Dimethyl-5-hepten-2-amine (2Z)-2-Butenedioate, N,6-Dimethyl-5-hepten-2-amine (Z)-2-Butenedioate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H19N.C4H4O4/c1-8(2)6-5-7-9(3)10-4;5-3(6)1-2-4(7)8/h6,9-10H,5,7H2,1-4H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1- |
| SMILES | CNC(C)CCC=C(C)C.OC(=O)\C=C/C(=O)O |
| Nombre IUPAC | N,6-dimetilhept-5-en-2-amina; ácido maleico |
| Peso molecular (g/mol) | 257.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 257.1627 |