Learn More
Isomethepteno-d3 Maleate, TRC
Código de producto. 30396941
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30396941 50 mg
30389668 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30396941 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI82132750MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1795136-87-6
Fórmula molecular C13H20D3NO4
Peso molecular (g/mol) 260.34
Sinónimo N-(Methyl-d3)-6-methyl-5-hepten-2-amine (2Z)-2-Butenedioate, N-(Methyl-d3)-6-methyl-5-hepten-2-amine (Z)-2-Butenedioate
Nombre IUPAC (Z)-pero-2-ácido enedioico; 6-metil-N-(trideuteriometil)hept-5-en-2-amina
SMILES [2H]C([2H])([2H])NC(C)CCC=C(C)C.OC(=O)\C=C/C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isometheptene-d3 Maleate
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H19N.C4H4O4/c1-8(2)6-5-7-9(3)10-4;5-3(6)1-2-4(7)8/h6,9-10H,5,7H2,1-4H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/i4D3;
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.1815