Learn More
Clorhidrato de cloruro de isometamidio 1000 μg/ml en acetonitrilo:agua, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30328355
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30328355 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30328355 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA14429700WL1000
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isometamidium Chloride Hydrochloride
CAS 6798-24-9
Nombres de analitos o componentes Isometamidium Chloride Hydrochloride
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C28 H26 N7 . Cl . Cl H
Concentración 1000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Phenanthridinium, 3-amino-8-[3-[3-(aminoiminomethyl)phenyl]-2-triazen-1-yl]-5-ethyl-6-phenyl-, chloride, hydrochloride (1:1:1), 8-[3-(m-Amidinophenyl)-2-triazeno]-3-amino-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium chloride, hydrochloride (7CI), Isometamidium hydrochloride (6CI), Phenanthridinium, 3-amino-8-[3-[3-(aminoiminomethyl)phenyl]-1-triazenyl]-5-ethyl-6-phenyl-, chloride, monohydrochloride (9CI), Phenanthridinium, 8-[3-(m-amidinophenyl)-2-triazeno]-3-amino-5-ethyl-6-phenyl-, chloride, monohydrochloride (8CI), Isometamidium chloride hydrochloride, Samorin, Trypamidium, veridium
Fórmula InChI InChI=1S/C28H25N7.2ClH/c1-2-35-26-16-20(29)11-13-24(26)23-14-12-22(17-25(23)27(35)18-7-4-3-5-8-18)33-34-32-21-10-6-9-19(15-21)28(30)31;;/h3-17,29H,2H2,1H3,(H4,30,31,32,33);2*1H
SMILES Cl.[Cl-].CC[n+]1c(c2ccccc2)c3cc(ccc3c4ccc(N)cc14)N=NNc5cccc(c5)C(=N)N
Nombre IUPAC 3-[2-(3-amino-5-etil-6-fenilfenantridin-5-io-8-il)iminohidrazinil]bencenocarboximidamida;cloruro;hidrocloruro
Solvent or Matrix Acetonitrile/Water
Peso molecular (g/mol) 532.47
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 531.1705 g/mol