Learn More
Bromuro de bromuro de isometamidio, TRC
Código de producto. 17948994
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17948994 1 mg 1 miligramo
17969554 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17948994 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI8212651MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4174-69-0
Fórmula molecular C28 H26 N7 . Br . Br H
Peso molecular (g/mol) 621.37
Sinónimo Isometamidium Bromide Hydrobromide, Phenanthridinium, 3-amino-8-[3-[3-(aminoiminomethyl)phenyl]-2-triazen-1-yl]-5-ethyl-6-phenyl-, bromide, hydrobromide (1:1:1), Phenanthridinium, 8-[3-(m-amidinophenyl)-2-triazeno]-3-amino-5-ethyl-6-phenyl-, bromide, hydrobromide (8CI), M and B 4180
Nombre IUPAC 3-[(2E)-2-(3-amino-5-etil-6-fenilfenantridina-5-ium-8-il)iminohydrazinil]bencenocarboximidamida; bromuro; Hidrobromuro
SMILES Br.[Br-].CC[n+]1c(c2ccccc2)c3cc(ccc3c4ccc(N)cc14)N=NNc5cccc(c5)C(=N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isometamidium bromide hydrobromide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C28H25N7.2BrH/c1-2-35-26-16-20(29)11-13-24(26)23-14-12-22(17-25(23)27(35)18-7-4-3-5-8-18)33-34-32-21-10-6-9-19(15-21)28(30)31;;/h3-17,29H,2H2,1H3,(H4,30,31,32,33);2*1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 619.0695
Porcentaje de pureza >95%