Learn More
(+)-Isomentona, TRC
Código de producto. 17974755
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Unit Size:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
17974755 100 mg 100 miligramos
17144901 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17974755 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCM199545100MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1196-31-2
Fórmula molecular C10 H18 O
Peso molecular (g/mol) 154.25
Sinónimo (+)-Isomenthone, (2R,5R)-2-Isopropyl-5-methyl-cyclohexanone, (1R,4R)-Isomenthone, (1R,4R)-p-Menth-3-one, D-Isomenthone, L-Isomenthone, d-Isomenthone, d-Menthone
Nombre IUPAC (2R,5R)-5-metil-2-propano-2-ilciclohexan-1-one
SMILES CC(C)[C@H]1CC[C@@H](C)CC1=O
Specifications
Nombre del producto químico o material Isomenthone
Notas de grado de pureza GC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H18O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-9H,4-6H2,1-3H3/t8-,9-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.1358
Porcentaje de pureza >95%