Learn More
(+)-Isomentona, TRC
Código de producto. 17144901
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17144901 1 g 1 g
17974755 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17144901 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM1995451G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1196-31-2
Fórmula molecular C10 H18 O
Peso molecular (g/mol) 154.25
Sinónimo (+)-Isomenthone, (2R,5R)-2-Isopropyl-5-methyl-cyclohexanone, (1R,4R)-Isomenthone, (1R,4R)-p-Menth-3-one, D-Isomenthone, L-Isomenthone, d-Isomenthone, d-Menthone
Nombre IUPAC (2R,5R)-5-metil-2-propano-2-ilciclohexan-1-one
SMILES CC(C)[C@H]1CC[C@@H](C)CC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isomenthone
Notas de grado de pureza GC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H18O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-9H,4-6H2,1-3H3/t8-,9-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.1358
Porcentaje de pureza >95%