Learn More
(±)-Isomentona (Contiene ~20% de trans-isómero), TRC
Código de producto. 30137075
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137075 2.5 g 2.50 g
17944885 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137075 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI8213302.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 491-07-6
Fórmula molecular C10 H18 O
Peso molecular (g/mol) 154.25
Sinónimo Cyclohexanone, 5-methyl-2-(1-methylethyl)-, (2R,5R)-rel-, Cyclohexanone, 5-methyl-2-(1-methylethyl)-, cis-, p-Menthan-3-one, cis- (8CI), (+/-)-Isomenthone, Isomenthone, cis-Menthone, cis-p-Menthan-3-one, cis-p-Menthone, dl-Isomenthone, rel-(2R,5R)-5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexanone, alpha-Isomenthone
Nombre IUPAC (2R,5R)-5-metil-2-propano-2-ilciclohexan-1-one
SMILES CC(C)[C@H]1CC[C@@H](C)CC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (±)-Isomenthone
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H18O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-9H,4-6H2,1-3H3/t8-,9-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.1358