Learn More
(+)-isomentol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | D-Isomenthol |
| CAS | 23283-97-8 |
| Notas de grado de pureza | GC |
| Fórmula molecular | C10 H20 O |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Cyclohexanol, 5-methyl-2-(1-methylethyl)-, (1S,2R,5R)-, Cyclohexanol, 5-methyl-2-(1-methylethyl)-, [1S-(1α,2β,5β)]-, Menthol, (1R,3S,4R)-(+)- (8CI), (+)-Isomenthol, (1S,2R,5R)-(+)-Isomenthol, (1S,2R,5R)-5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexanol, d-Isomenthol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3/t8-,9-,10+/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)[C@H]1CC[C@@H](C)C[C@@H]1O |
| Nombre IUPAC | (1S,2R,5R)-5-metil-2-propan-2-ilciclohexan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 156.27 |
| Mostrar más |