Learn More
Dinitrato de isomanido, TRC
Código de producto. 30005497
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30005497 1 g 1 g
30003406 100 mg 100 miligramos
30003895 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30005497 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI8213351G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 551-43-9
Fórmula molecular C6 H8 N2 O8
Peso molecular (g/mol) 236.14
Sinónimo Isomannit Dinitrate
Nombre IUPAC [(3R,3aS,6R,6aS)-6-nitrooxi-2,3,3a,5,6,6a-hexahidrofuro[3,2-b]furano-3-il] nitrato
SMILES [O-][N+](=O)O[C@@H]1CO[C@@H]2[C@@H](CO[C@H]12)O[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isomannide Dinitrate
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H8N2O8/c9-7(10)15-3-1-13-6-4(16-8(11)12)2-14-5(3)6/h3-6H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.0281