Learn More
Isomangiferin, MedChemExpress
Código de producto. 16491498
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16491498 5 mg 5 miligramos
16489088 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16491498 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0772
MedChemExpress Isomangiferin, a natural product, is reported to have antiviral activity.
Isomangiferin, a natural product, is reported to have antiviral activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isomangiferin
Forma física Solid
CAS 24699-16-9
Color Amarillo claro
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H18O11
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (118.39 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC(O)=C2C(OC3=CC(O)=C(O)C=C3C2=O)=C1[C@@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]4O)O)O[C@@H]4CO
Peso molecular (g/mol) 422.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 422.34
Porcentaje de pureza 99.6%