Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hidrato de isomaltulosa, 98 %
Código de producto. 15169243 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15169243 25 g Frasco de vidrio 25 g
15179243 100 g Frasco de vidrio 100 g
15199243 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15169243 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 225950250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 343336-76-5 | C12H22O11 | 342.30 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 343336-76-5
Fórmula molecular C12H22O11
Peso molecular (g/mol) 342.30
Número MDL MFCD11100373
Clave InChI PVXPPJIGRGXGCY-VVLSOAGWNA-N
Sinónimo 2r,3s,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-2r,3s,4s,5r-3,4,5-trihydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl methoxy tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol hydrate
PubChem CID 126970043
Nombre IUPAC (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(hidroximetil)-6-[[(2R,3S,4R,5R)-3,4,5-trihidroxi-5-(hidroximetil)oxan-2-il]metoxi]oxano-3,4,5-triol; hidrato
SMILES OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@@](O)(CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isomaltulose hydrate
Punto de fusión 122.0°C to 124.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (ELSD) (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Rotación específica + 100.00
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.3
Porcentaje de pureza 98%