Learn More
Isomaltotriosa, TRC
Código de producto. 30404153
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30404153 10 mg
30400803 50 mg
30397160 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30404153 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI82129810MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3371-50-4
Fórmula molecular C18H32O16
Peso molecular (g/mol) 504.44
Sinónimo O-α-D-glucopyranosyl-(1→6)-O-α-D-glucopyranosyl-(1→6)-D-Glucose, 6-α-Isomaltosylglucose
Nombre IUPAC (3R,4S,5S,6R)-6-((((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(((((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)tetrahidro-2H-piran-2-il)oxi)metil)tetrahidro-2H-piran-2-il)oxi)metil)tetrahidro-2H-piran-2-il)oxi)metil)tetrahidro-2H-piran-2,3,4,5-tetraol
SMILES C([C@@H]1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H](O1)OC[C@@H]2[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H](O2)OC[C@@H]3[C@H]([C@@H]([C@H](C(O3)O)O)O)O)O)O)O)O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isomaltotriose
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H32O16/c19-1-4-7(20)11(24)14(27)17(33-4)31-3-6-9(22)12(25)15(28)18(34-6)30-2-5-8(21)10(23)13(26)16(29)32-5/h4-29H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8-,9-,10+,11+,12+,13-,14-,15-,16?,17+,18+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 504.17
Porcentaje de pureza >95%