Learn More
Isomaltotriosa, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isomaltotriose |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H32O16/c19-1-4-7(20)11(24)14(27)17(33-4)31-3-6-9(22)12(25)15(28)18(34-6)30-2-5-8(21)10(23)13(26)16(29)32-5/h4-29H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8-,9-,10+,11+,12+,13-,14-,15-,16?,17+,18+/m1/s1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 504.17 |
| Porcentaje de pureza | >95% |