Learn More
Isomaltotetraosa, TRC
Código de producto. 30395896
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30395896 25 mg
30399476 10 mg
30396357 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30395896 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI82129025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35997-20-7
Fórmula molecular C24 H42 O21
Peso molecular (g/mol) 666.58
Sinónimo O-α-D-Glucopyranosyl-(1→6)-O-α-D-glucopyranosyl-(1→6)-O-α-D-glucopyranosyl-(1→6)-D-glucose
Nombre IUPAC (3R,4S,5S,6R)-6-[[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-[[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-[[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxano-2-il]oximetil-oxan-2-il]oximetiloxan-2-il]oximetilooxano-2-il]oximetiloxano-2,3,4,5-tetrol
SMILES OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](OC[C@H]3O[C@H](OC[C@H]4OC(O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]4O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]3O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isomaltotetraose
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H42O21/c25-1-5-9(26)14(31)18(35)22(43-5)40-3-7-11(28)16(33)20(37)24(45-7)41-4-8-12(29)15(32)19(36)23(44-8)39-2-6-10(27)13(30)17(34)21(38)42-6/h5-38H,1-4H2/t5-,6-,7-,8-,9-,10-,11-,12-,13+,14+,15+,16+,17-,18-,19-,20-,21?,22+,23+,24+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 666.2219