Learn More
Isomaltosa, TRC
Código de producto. 30011607
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011607 1 g 1 g
30006560 500 mg 500 miligramos
17907174 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011607 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI8212501G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 499-40-1
Fórmula molecular C12 H22 O11
Peso molecular (g/mol) 342.3
Sinónimo Isomaltose, Isomaltose (8CI), 6-O-α-D-Glucopyranosyl-D-glucose, D-Isomaltose, D-Glucose, 6-O-α-D-glucopyranosyl-
Nombre IUPAC (3R,4S,5S,6R)-6-(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oximetil]oxano-2,3,4,5-tetrol
SMILES OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2OC(O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isomaltose
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H22O11/c13-1-3-5(14)8(17)10(19)12(23-3)21-2-4-6(15)7(16)9(18)11(20)22-4/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-,7+,8+,9-,10-,11?,12+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.1162
Porcentaje de pureza >95%