Learn More
Isomaltopentasa, TRC
Código de producto. 30012283
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30012283 1 mg 1 miligramo
30006965 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30012283 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI8212851MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6082-32-2
Fórmula molecular C30 H52 O26
Peso molecular (g/mol) 828.72
Sinónimo O-α-D-Glucopyranosyl-(1→6)-O-α-D-glucopyranosyl-(1→6)-O-α-D-glucopyranosyl-(1→6)-O-α-D-glucopyranosyl-(1→6)-D-glucose;
Nombre IUPAC (3R,4S,5S,6R)-6-[[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-[[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-[[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-[[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetiloxan-2-il]oximetil-oxan-2-il]oximetil]oxan-2-il]oximetil]oxan-2-il]oximetilo-2-il]oximetilo-oxano-2,3,4,5-tetrol
SMILES OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](OC[C@H]3O[C@H](OC[C@H]4O[C@H](OC[C@H]5OC(O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]5O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]4O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]3O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isomaltopentaose
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C30H52O26/c31-1-6-11(32)17(38)22(43)27(53-6)49-3-8-13(34)19(40)24(45)29(55-8)51-5-10-15(36)20(41)25(46)30(56-10)50-4-9-14(35)18(39)23(44)28(54-9)48-2-7-12(33)16(37)21(42)26(47)52-7/h6-47H,1-5H2/t6-,7-,8-,9-,10-,11-,12-,13-,14-,15-,16+,17+,18+,19+,20+,21-,22-,23-,24-,25-,26?,27+,28+,29+,30+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 828.2747