Learn More
Isomalt, TRC
Código de producto. 30137027
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137027 250 mg 250 miligramos
17998114 25 mg 25 miligramos
17960095 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137027 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI821065250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64519-82-0
Fórmula molecular C12 H24 O11
Peso molecular (g/mol) 344.31
Sinónimo Isomalt, (2ξ)-6-O-α-D-Glucopyranosyl-D-arabino-hexitol, C-Isomaltidex, GalenIQ 801, GalenIQ 980, Hydrogenated isomaltulose, IsoMaltidex 16502, Isomalt, Isomalt DC 110, Isomalt PF, Isomaltidex, Palatinit, Palatinit C, Palatinit GS, Palatinit GSP, Palatinit M, Palatinit PM, Palatinit PN, Palatinit PNM 2, Palatinit PNP, Palatinitol, Palatinose PNP
Nombre IUPAC (3R,4R,5R)-6-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxihexano-1,2,3,4,5-pentol
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OCC(C(C(C(CO)O)O)O)O)O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isomalt
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H24O11/c13-1-4(15)7(17)8(18)5(16)3-22-12-11(21)10(20)9(19)6(2-14)23-12/h4-21H,1-3H2/t4?,5-,6-,7-,8-,9-,10+,11-,12+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 344.1319
Porcentaje de pureza >95%