Learn More
Isomalatión, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | iso-Malathion |
| CAS | 3344-12-5 |
| Fórmula molecular | C10 H19 O6 P S2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Diethyl (2RS)-2-[(Methoxy)(methylsulfanyl)-S-phosphinothioyl]butanedioate, Isomalathion |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H19O6PS2/c1-5-15-9(11)7-8(10(12)16-6-2)19-17(13,14-3)18-4/h8H,5-7H2,1-4H3 |
| SMILES | CCOC(=O)CC(SP(=O)(OC)SC)C(=O)OCC |
| Nombre IUPAC | 2-[metoxi(metilsulfanil)fosforil]sulfanilbutanodioato de dietilo |
| Peso molecular (g/mol) | 330.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 330.0361 |