Learn More
MedChemExpress Isoliquiritigenin
Código de producto. 16408986
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
100 mg
Código de producto.
16408986 100 mg
1 options
Código de producto. 16408986 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYN0102
MedChemExpress Isoliquiritigenin is an anti-tumor flavonoid from the root of Glycyrrhiza glabra, which inhibits aldose reductase with an IC50 of 320 nM. Isoliquiritigenin is a potent inhibitor of influenza virus replication with an EC50 of 24.7 μM.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecular 256.25 g/mol
Condiciones de envío Room temperature
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
CAS 961-29-5
Tipo de producto Natural Products
Pureza 98.17%
Solubilidad Ethanol : 100 mg/mL (390.24 mM∣Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 100 mg/mL (390.24 mM)
Sinónimo GU17∣ ISL∣ Isoliquiritigen∣ SJ000286237
Objetivo Aldose Reductase∣Influenza Virus∣Autophagy∣Apoptosis