Learn More
MedChemExpress Isoliquiritigenin
Código de producto. 16408868
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16408868 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 16408868 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYN0102
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 06-10-2026
MedChemExpress Isoliquiritigenin is an anti-tumor flavonoid from the root of Glycyrrhiza glabra, which inhibits aldose reductase with an IC50 of 320 nM. Isoliquiritigenin is a potent inhibitor of influenza virus replication with an EC50 of 24.7 μM.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecular 256.25 g/mol
Condiciones de envío Room temperature
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
CAS 961-29-5
Tipo de producto Natural Products
Pureza 98.17%
Solubilidad Ethanol : 100 mg/mL (390.24 mM∣Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 100 mg/mL (390.24 mM)
Sinónimo GU17∣ ISL∣ Isoliquiritigen∣ SJ000286237
Objetivo Aldose Reductase∣Influenza Virus∣Autophagy∣Apoptosis