Learn More
Sal TFA de isoleucilleucina, TRC
Código de producto. 30398804
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30398804 1 g
30389345 100 mg
30397139 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30398804 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI4162751G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 160448-53-3
Fórmula molecular C12H24N2O3 . C2HF3O2
Peso molecular (g/mol) 358.35
Sinónimo L-Isoleucyl-L-leucine TFA Salt, 193 TFA Salt: PN TFA Salt: EP2071334 SEQID TFA Salt: 210 Claimed Protein TFA Salt, 193 TFA Salt: PN: WO2009077864 SEQID: 210 Claimed Protein TFA Salt
Nombre IUPAC (2S)-2-[[(2S,3S)-2-amino-3-metilpentanoil]amino]-4-ácido metilpentanoico; Ácido 2,2,2-trifluoroacético
SMILES CC[C@H](C)[C@H](N)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)O.OC(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isoleucylleucine TFA Salt
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H24N2O3.C2HF3O2/c1-5-8(4)10(13)11(15)14-9(12(16)17)6-7(2)3;3-2(4,5)1(6)7/h7-10H,5-6,13H2,1-4H3,(H,14,15)(H,16,17);(H,6,7)/t8-,9-,10-;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 358.1716