Learn More
Isoleucina (L-isoleucina), LoGiCal
Descripción
Isoleucina (L-isoleucina)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Isoleucine |
| CAS | 73-32-5 |
| Nombres de analitos o componentes | L-Isoleucine |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C6 H13 N O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Isoleucine, L-Isoleucine (9 CI, ACI), Isoleucine, L- (8 CI), (2 S,3 S)-2-Amino-3-methylpentanoic acid, (2 S,3 S)-α-Amino-β-methyl-n-valeric acid, Pentanoic acid, 2-amino-3-methyl-, (2 S,3 S)-, Pentanoic acid, 2-amino-3-methyl-, (2 S,3 S)-, Pentanoic acid, 2-amino-3-methyl-, (2 S,3 S)-, Pentanoic acid, 2-amino-3-methyl-, (2 S,3 S)-, Pentanoic acid, 2-amino-3-methyl-, (2 S,3 S)-, Pentanoic acid, 2-amino-3-methyl-, (2 S,3 S)-, Pentanoic acid, 2-amino-3-methyl-, (2 S,3 S)-, Pentanoic acid, 2-amino-3-methyl-, (2 S,3 S)-, Pentanoic acid, 2-amino-3-methyl-, (2 S,3 S)-, Pentanoic acid, 2-amino-3-methyl-, (2 S,3 S)-, Pentanoic acid, 2-amino-3-methyl-, (2 S,3 S)-, Pentanoic acid, 2-amino-3-methyl-, (2 S,3 S)-, Pentanoic acid, 2-amino-3-methyl-, (2 S,3 S)-, Pentanoic acid, 2-amino-3-methyl-, (2 S,3 S)-, Pentanoic acid, 2-amino-3-methyl-, (2 S,3 S)-, Pentanoic acid, 2-amino-3-methyl-, (2 S,3 S)- |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5 H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5-/m0/s1 |
| SMILES | CC[C@H](C)[C@H](N)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido (2 S,3 S)-2-amino-3-metilpentanoico |
| Mostrar más |