Learn More
Isoleucina-d10 (mezcla de diastereomeros), TRC
Código de producto. 30179644
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179644 1 mg 1 miligramo
30179626 10 mg 10 miligramos
30179489 2 mg 2 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30179644 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI8189491MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 29909-02-2
Fórmula molecular C6 D10 H3 N O2
Peso molecular (g/mol) 141.2345
Sinónimo Isoleucine-2,3,3′,3′,3′,4,4,5,5,5-d10 (9CI), Isoleucine-2,3,4,4,4′,4′,4′,5,5,5-d10 (8CI)
Nombre IUPAC 2-amino-2,3,4,4,5,5,5-heptadeuterio-3-(trideuteriometil)ácido pentanoico
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])(N)C(=O)O
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Isoleucine-d10 (mixture of diastereomers)
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/i1D3,2D3,3D2,4D,5D
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.1574
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.