Learn More
Isoleucina-d10 (mezcla de diastereomeros), TRC
Código de producto. 30179626
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179626 10 mg 10 miligramos
30179644 1 mg 1 miligramo
30179489 2 mg 2 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30179626 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI81894910MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 29909-02-2
Fórmula molecular C6 D10 H3 N O2
Peso molecular (g/mol) 141.2345
Sinónimo Isoleucine-2,3,3′,3′,3′,4,4,5,5,5-d10 (9CI), Isoleucine-2,3,4,4,4′,4′,4′,5,5,5-d10 (8CI)
Nombre IUPAC 2-amino-2,3,4,4,5,5,5-heptadeuterio-3-(trideuteriometil)ácido pentanoico
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])(N)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isoleucine-d10 (mixture of diastereomers)
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/i1D3,2D3,3D2,4D,5D
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.1574