Learn More
Thermo Scientific™ Placas de contacto estériles Isolator Wrap para agar dextrosa Sabouraud 5.6 con lecitina y polisorbato 80; temperatura ambiente
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17782608
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17782608 10/paq. paquete de 10
1 options
Código de producto. 17782608 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor R111825RT
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    111.00€
    105.30€ / paquete de 10
    Ahorro 5.70€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
La placa de contacto estéril para agar dextrosa Sabauroud Thermo Scientific™ Remel con lecitina y polisorbato 80 se utiliza para el cultivo de levaduras y hongos.
  • Las placas rosas de sedimentación (bolsa individual y bolsa doble) son resistentes a VHP y se fabrican en un entorno limpio. De esta forma, se obtiene el más alto nivel de garantía de esterilidad sin comprometer sus características de crecimiento.
  • Cada lote se ha probado para garantizar unos resultados coherentes y reproducibles.
  • Condiciones de almacenamiento: De 2 a 25 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 20 °C a 25 °C, temperatura ambiente
Tipo de medios agar dextrosa Sabouraud
Tipo de producto Placa de contacto
Para utilizar con (equipo) RABS, aisladores y salas limpias
Cantidad 10/paq.
Diámetro (métrico) 85 mm