Learn More
Labconco™ Válvula de aislamiento
Código de producto. 15183085 Tienda Labconco Corporation Productos
Change view
Click to view available options
Tipo:
Válvula de aislamiento
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo unitSize
15183085 Válvula de aislamiento cada uno
1 options
Código de producto. 15183085 Proveedor Labconco™ N.º de proveedor 7761500
Acortar el tiempo necesario para restablecer los niveles de vacío de trabajo y proporcionar un medio para determinar el punto final. La válvula de aislamiento Labconco™ se usa con los secadores de bandejas con tapones FreeZone™ y los secadores
  • Aísla el secador de bandejas del sistema de liofilización para acortar el tiempo necesario para restablecer los niveles de vacío de trabajo y proporcionar un medio para determinar el punto final
  • Consta de una válvula, un asa de válvula, abrazaderas, acoplamientos e instrucciones de instalación
  • Se monta bajo el soporte, incluido con el secador de bandejas
  • Puede instalarse antes o después del secador de la bandeja esté instalado en el sistema de liofilización
  • Para usar con los secadores de bandejas con taponado 7806020, 7806040 y 7806030 y los secadores de bandejas a granel 7806060 y 7806070.
  • Es posible que la válvula de aislamiento y el colector del secador de la bandeja de 6 puertos 7726500 no se instalen juntos in situ.
Especificaciones
Tipo Válvula de aislamiento
Altura (imperial) 7,75 in
Longitud (imperial) 8,65 in
Peso con embalaje (imperial) 5 lb
Peso con embalaje (métrico) 2,3 kg