Learn More
SymLine Amplificador de aislamiento
Código de producto. 15922531
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Signalbox T1, T5, Signalbox2
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
15922531 Signalbox T1, T5, Signalbox2 cada uno
1 options
Código de producto. 15922531 Proveedor SymLine N.º de proveedor 108278
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    359.00€
    309.25€ / paquete de 1
    Ahorro 49.75€
    13% Descuento
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Amplificador de conmutación para dispositivos Signalbox.
  • Adecuado para usar con Signalbox T1, T5, Signalbox2
Especificaciones
Descripción Amplificador de conmutación de la UE, barrera de seguridad de 2 canales, fuente CA de 120-230 V, contacto o entradas NAMUR/ATEX: Ex II (1) G [Ex ia] IIC, Ex II (1) D [Ex ia] IIIC
Para utilizar con (equipo) Signalbox T1, T5, Signalbox2
Tipo de producto Amplificador de conmutación