Learn More
Clorhidrato isoindolina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10027619 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10027619 5 g Frasco de vidrio 5 g
10159409 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10027619 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 435850050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 32372-82-0 | C8H10ClN | 155.63 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32372-82-0
Fórmula molecular C8H10ClN
Peso molecular (g/mol) 155.63
Número MDL MFCD03502377
Clave InChI NOVIRODZMIZUPA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isoindoline hydrochloride, 2,3-dihydroisoindole hydrochloride, 2,3-dihydro-1h-isoindole hydrochloride, 2,3-dihydro-1h-isoindole hcl, 1h-isoindole, 2,3-dihydro-, hydrochloride, isoindolinehydrochloride, isoindoline hcl, d0y1rn, dihydroisoindole hydrochloride, ksc491i3f
PubChem CID 12311031
SMILES Cl.C1NCC2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isoindoline hydrochloride
Punto de fusión 255°C to 256°C
Color Blanco
Análisis elemental 59.27 to 64.21% C, 8.64 to 9.36% N
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Nombre IUPAC clorhidrato de 2,3-dihidro-1H-isoindol
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.63
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Isoindoline hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.